Learn More
Kaliumacetat, Granular, U.S.P., J.T.Baker ™
Artikelnummer. 13519040 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13519040 500 g Poly-Flasche 1 Stück
15578064 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13519040 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 291401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00 CHF
    170.97 CHF / 1 Stück
    Sparen 51.03 CHF
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 127-08-2
Summenformel C2H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 98.142
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-Name Kalium;Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumacetat
Physikalische Form Granules
Menge 500 g
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) 100.0%
Güte USP
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1L = 1.57kg