Learn More
Kaliumacetat, ≥99.0 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Catalog Number 15638000
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
127-08-2
C2H3KO2
98.142
MFCD00012458
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Kaliumacetat, Essigsäure, Kaliumsalz, Diuretisches Salz, Kaliumethanoat, octan sodny tschechisch, Essigsäure-Kaliumsalz, FEMA-Nr. 2920, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
517044
CHEBI:32029
Kalium; Acetat
CC(=O)[O-].[K+]
127-08-2
C2H3KO2
98.142
MFCD00012458
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Kaliumacetat, Essigsäure, Kaliumsalz, Diuretisches Salz, Kaliumethanoat, octan sodny tschechisch, Essigsäure-Kaliumsalz, FEMA-Nr. 2920, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
517044
CHEBI:32029
Kalium; Acetat
CC(=O)[O-].[K+]
Reagenzgütegrad, ≥99.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kaliumacetat
Schmelzpunkt 292 °C
Farbe Farblos
pH 7.5 bis 8.5 (bei 50.00 g/l 20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 2.5 kg
Strukturformel CH3COOK
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3595449
Formelmasse 98.14 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Geruch Schwach
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.57 g/cu.cm bei 25 °C