Learn More
Kaliumacetat, ≥99.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number p-7120677
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
127-08-2
C2H3KO2
98.142
MFCD00012458
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Kaliumacetat, Essigsäure, Kaliumsalz, Diuretisches Salz, Kaliumethanoat, octan sodny tschechisch, Essigsäure-Kaliumsalz, FEMA-Nr. 2920, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
517044
CHEBI:32029
Kalium; Acetat
CC(=O)[O-].[K+]
127-08-2
C2H3KO2
98.142
MFCD00012458
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Kaliumacetat, Essigsäure, Kaliumsalz, Diuretisches Salz, Kaliumethanoat, octan sodny tschechisch, Essigsäure-Kaliumsalz, FEMA-Nr. 2920, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
517044
CHEBI:32029
Kalium; Acetat
CC(=O)[O-].[K+]
ACS-Reagenz, ≥99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kaliumacetat
Schmelzpunkt 292 °C
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Strukturformel CH3COOK
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3595449
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich 98.2 g/l bei 20 °C
Formelmasse 98.14 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.57 g/cu.cm bei 25 °C