Learn More
Kaliumacetat, ≥99,0 %, ACS-Reagenz, Solstice
Artikelnummer. 15622340
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15622340 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15642340 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15632340 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15622340 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 236497100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.12 CHF
    49.73 CHF / 100 Gramm
    Sparen 6.39 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-08-2
Summenformel C2H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 98.142
MDL-Nummer MFCD00012458
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumacetat, Essigsäure, Kaliumsalz, Diuretisches Salz, Kaliumethanoat, octan sodny tschechisch, Essigsäure-Kaliumsalz, FEMA-Nr. 2920, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-Name Kalium;Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumacetat
Schmelzpunkt 292 °C
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1,57 g/cu.cm bei 25 °C
Strukturformel CH3COOK
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3595449
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser, 98,2 g/L bei 20 °C
Formelmasse 98,14 g/mol
Reinheit (%) ≥ 99,0%
Güte ACS-Reagenz