Learn More
Melford Kaliumacetat
Beschreibung
In Forschungslaboren wird Kaliumacetat für verschiedene Zwecke verwendet.
Kaliumacetat wird auch bei Proteinreinigungsverfahren wie der Ammoniumsulfatfällung verwendet, um Proteine aufgrund ihrer Löslichkeitseigenschaften selektiv aus der Lösung auszufällen.
Darüber hinaus wird Kaliumacetat als Puffer in biochemischen Tests und Zellkulturmedien verwendet. Seine Pufferkapazität trägt zur Aufrechterhaltung eines stabilen pH-Werts bei, was für viele enzymatische Reaktionen und Zellkulturprozesse von entscheidender Bedeutung ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium Acetate |
| CAS | 127-08-2 |
| Menge | 2.5 kg |
| Summenformel | C2H3O2K |