Learn More
Kaliumacetat, 8 M wässrige Lösung, RNAse-frei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445159
Click to view available options
Menge:
125 mL
250 mL
Packungsgröße:
125 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15445159
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62856.=E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Kaliumacetat ist ein Kaliumsalz, das zum Auffüllen von Elektrolyten, zur Wiederherstellung des Wasser-Elektrolythaushalts sowie als Harn- und Systemalkalisator verwendet wird. Kaliumacetat kann oral oder durch intravenöse Infusion verabreicht werden. Früher wurde es in Diuretika und Schleimlösern eingesetzt. Eine Kaliumquelle, die in der DNA- und Proteinaufreinigung eingesetzt wird. Einige andere Anwendungen umfassen Puffermittel, Neutralisator, Konservierungsmittel, Farberhaltungsmittel (Schutz der natürlichen Farbe von Tieren und Pflanzen).
Löslichkeit
Löslich in Wasser (98.2 g/l vollständig löslich) bei 25 °C, Alkohol, Methanol und Ammoniak. Unlöslich in Aceton und Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-08-2
Summenformel C2H3KO2
MDL-Nummer MFCD00012458
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-Name Kalium;Acetat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium acetate
Namenshinweis RNAse free
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 125 mL
Strukturformel CH3CO2K
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Molekulargewicht (g/mol) 98.142
Formelmasse 98.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 8M aq. soln.