Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kalium |
| Verpackung | Flasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 1 g/l ±0.002 g/l |
| Typ | Standardlösung für die Atomabsorptionsspektrometrie mit Flammen-Einzelelement |
| Solvent or Matrix | 2 % HCl |
| Menge | 100 ml |