Learn More
Kalium 4-(Trifluoromethyl)Phenyltrifluoroborat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15430526
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
15430526 5 g 5 Gramm
15420526 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15430526 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H53259.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Reaktionsmittel in der Suzuki-Miyaura Kreuzkopplung von Aryl Imidazolylsulfonaten in Wasser. Reaktionsmittel in der Kreuzkupplungsreaktion von Kaliumaryltrifluoroboraten mit organischen Chloriden in wässrigen Medien, katalysiert durch einen von Oxim abgeleiteten Palladzyklus.
Löslichkeit
Hohe Luft- und Feuchtigkeitsstabilität. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 166328-08-1
Summenformel C7H4BF6K
Molekulargewicht (g/mol) 252.008
MDL-Nummer MFCD04039955
InChI-Schlüssel KVDSXGFQLXKOID-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-trifluoromethyl phenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-trifluoromethyl phenyl borate, potassium trifluoro 4-trifluoromethyl phenyl boranuide, pubchem11514, potassium 4-trifluoromethylphenyl trifluoroborate, potassium 4-trifluoromethylphenyl trifluoroborate,, potassium 4-trifluoromethyl phenyl trifluoroborate, potassium trifluoro-4-trifluoromethyl phenyl boranuide, potassium trifluoro 4-trifluoromethyl phenyl borate 1-, potassium ion trifluoro 4-trifluoromethyl phenyl boranuide
PubChem CID 23679121
IUPAC-Name Kalium;trifluor-[4-(trifluormethyl)phenyl]boranuid
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)(F)(F)F.[K+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Potassium 4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt 280°C to 286°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen High air and moisture stability. Slightly soluble in water.
Formelmasse 252.01
Reinheit (%) 96%