Learn More
Kalium 4-tert-Butylphenyltrifluoroborat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15439667
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15439667 5 g 5 Gramm
15429667 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52885.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 423118-47-2
Summenformel C10H13BF3K
Molekulargewicht (g/mol) 240.118
MDL-Nummer MFCD06659940
InChI-Schlüssel RQPOMNZPBPIWDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-tert-butylphenyltrifluoroborate, potassium 4-tert-butyl phenyl trifluoroborate, potassium 4-tert-butylphenyl trifluoroborate, potassium 4-tert-butylphenyl trifluoroboranuide, pubchem11523, potassium 4-t-butylphenyltrifluoroborate, trifluoropotassio 4-tert-butylphenyl boron v, potassium 4-tert-butylphenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 4-tert-butylphenyl trifluoroboranuide, potassium 4-tert-butylphenyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 23687452
IUPAC-Name Kalium;(4-tert-Butylphenyl)-trifluoroboranuid
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 4-tert-butylphenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 240.11
Reinheit (%) 96%