Learn More
Kalium-4-Methylphenyltrifluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388546
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11388546
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17604.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 216434-82-1 | C7H7BF3K | 198.037 g/mol
In Suzuki Cross-Coupling organotrifluoroborates is used as potent boronic acid surrogates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bei der Suzuki-Kreuzkupplung werden Organotrifluoroborate als potente Boronsäuresurrogate verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 216434-82-1
Summenformel C7H7BF3K
Molekulargewicht (g/mol) 198.037
MDL-Nummer MFCD01318171
InChI-Schlüssel KRWDYXJWQBTBAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium p-tolyltrifluoroborate, potassium trifluoro p-tolyl borate, potassium 4-methylphenyl trifluoroborate, potassium 4-methylphenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-methylphenyl boranuide, 4-methylphenyltrifluoroboric acid potassium salt, pubchem11452, trifluoro 4-methylphenyl potassioboron v, potassium trifluoro p-tolyl boranuide, potassium trifluoro-4-methylphenyl boranuide
PubChem CID 23682258
IUPAC-Name Kalium;Trifluoro-(4-methylphenyl)Boranuid
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)C)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 4-methylphenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 8290098
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 198.04
Reinheit (%) 98%