Learn More
Kalium-4-Methylphenyltrifluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
In Suzuki Cross-Coupling organotrifluoroborates is used as potent boronic acid surrogates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bei der Suzuki-Kreuzkupplung werden Organotrifluoroborate als potente Boronsäuresurrogate verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Bei der Suzuki-Kreuzkupplung werden Organotrifluoroborate als potente Boronsäuresurrogate verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium 4-methylphenyltrifluoroborate |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 8290098 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 198.04 |
| Reinheit (%) | 98% |