Learn More
Kalium-4-Methoxyphenyltrifluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is applied in Suzuki Cross-Coupling using organotrifluoroborates as potent boronic acid surrogates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird bei der Suzuki-Kreuzkupplung unter Zuhilfenahme von Organotrifluorboraten als potente Boronsäure-Surrogate angewendet.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium 4-methoxyphenyltrifluoroborate |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 214.04 |
| Reinheit (%) | 95% |