Learn More
Kalium4-(Hydroxymethyl)phenyltrifluorborat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499365
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15499365 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15499365 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51883.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1015082-78-6
Summenformel C7H7BF3KO
Molekulargewicht (g/mol) 214.036
MDL-Nummer MFCD08276800
InChI-Schlüssel HQOSFYRRFPFWTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-hydroxymethyl phenyltrifluoroborate, potassium 4-hydroxymethylphenyl ltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-hydroxymethyl phenyl boranuide, pubchem11367, amtb228, potassium 4-hydroxymethyl phenyl ltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-hydroxymethyl phenyl borate, potassium trifluoro 4-hydroxymethyl phenyl borate 1-
PubChem CID 23697349
IUPAC-Name Kalium;trifluor-[4-(hydroxymethyl)phenyl]boranuid
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)CO)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Menge 1 g
Formelmasse 214.04
Reinheit (%) 95%