Learn More
Kalium-4-Hydroxy-4-Methylpentanoat, TRC
Artikelnummer. 30240915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30240915 50 mg 50 Milligramm
30240566 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240915 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP99377050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1607261-66-4
Summenformel C6H11KO3
Molekulargewicht (g/mol) 170.24
IUPAC-Name Kalium; 4-Hydroxy-4-Methylpentanoat
SMILES [K+].CC(C)(O)CCC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 4-Hydroxy-4-methylpentanoate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O3.K/c1-6(2,9)4-3-5(7)8;/h9H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Formelmasse 170.0345