Learn More
Kalium 4-formylphenyltrifluorborat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11354855
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11354855 5 g 5 Gramm
11344855 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354855 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17969.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird bei der Synthese von ungesättigten Organotrifluorboraten über Wittig und Horner-Wadsworth-Emmons Olefination eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 374564-36-0
Summenformel C7H5BF3KO
Molekulargewicht (g/mol) 212.02
MDL-Nummer MFCD02093980
InChI-Schlüssel PEWVRVCGAOIWBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-formylphenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-formylphenyl borate, potassium 4-formylphenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 4-formylphenyl boranuide, potassium trifluoro-4-formylphenyl boranuide, pubchem11346, amtb083, potassium trifluoro 4-formylphenyl borate 1-, potassium ion trifluoro 4-formylphenyl boranuide
PubChem CID 23697319
IUPAC-Name Kalium;trifluor-(4-formylphenyl)boranuid
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)C=O)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 4-formylphenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 212.02
Reinheit (%) 97%