Learn More
Kalium 4-(ethylthio)Phenyltrifluoroborat, 96 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium 4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 244.12 |
| Reinheit (%) | 96% |