Learn More
Kalium 4-(ethylthio)Phenyltrifluoroborat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15429427
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15429427 1 g 1 Gramm
15439427 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52677.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850623-75-5
Summenformel C8H9BF3KS
Molekulargewicht (g/mol) 244.124
MDL-Nummer MFCD04115771
InChI-Schlüssel BVLNLNRSQDZWIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-ethylthiophenyl trifluoroborate, potassium 4-ethylthio phenyl trifluoroborate, potassium 4-ethylsulfanyl phenyl trifluoroboranuide, potassium 4-ethylthio phenyltrifluoroborate, potassium 4-ethylthio phenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 4-ethylsulfanyl phenyl trifluoroboranuide, potassium 4-ethylsulfanylphenyl-tris fluoranyl boranuide, potassium 4-ethylsulfanyl phenyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 44717235
IUPAC-Name Kalium;(4-ethylsulfanylphenyl)-trifluoroboranuid
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)SCC)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Formelmasse 244.12
Reinheit (%) 96%