Learn More
Kalium-4-chlorphenyltrifluorborat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499987
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15499987 5 g 5 Gramm
15489987 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53231.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Kalium-4-Chlorphenyltrifluorborat ist an der Suzuki-Kreuzkupplungs-Reaktion als potentes Boronsäure-Surrogat beteiligt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 661465-44-7
Summenformel C6H4BClF3K
Molekulargewicht (g/mol) 218.452
MDL-Nummer MFCD04115770
InChI-Schlüssel GXBSKMLVYJPMRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-chlorophenyltrifluoroborate, potassium 4-chlorophenyl trifluoroborate, potassium 4-chlorophenyl trifluoroboranuide, pubchem11348, potassium 4-chlorophenyl trifluoro borate 1-, potassium ion 4-chlorophenyl trifluoroboranuide
PubChem CID 23682053
IUPAC-Name Kalium;(4-chlorphenyl)-trifluorboranuid
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)Cl)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 4-chlorophenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt 293°C to 295°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 218.45
Reinheit (%) 96%