Learn More
Kalium 4-bromphenyltrifluorborat, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Kalium-4-bromphenyltrifluorborat wird als potenter Boronsäure-Ersatzstoff bei Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium 4-bromophenyltrifluoroborate |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 9297533 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| IUPAC-Name | potassium (4-bromophenyl)trifluoroboranuide |
| Formelmasse | 262.91 |
| Reinheit (%) | 97% |