Learn More
Kalium 4-bromphenyltrifluorborat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11314855
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314855 1 g 1 Gramm
11324855 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314855 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17967.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Kalium-4-bromphenyltrifluorborat wird als potenter Boronsäure-Ersatzstoff bei Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 374564-35-9
Summenformel C6H4BBrF3K
Molekulargewicht (g/mol) 262.91
MDL-Nummer MFCD02093978
InChI-Schlüssel YTSKPQQWISZEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-bromophenyl trifluoroborate, potassium 4-bromophenyltrifluoroborate, potassium 4-bromophenyl trifluoroboranuide, pubchem11345, amtb079, potassium 4-bromophenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 4-bromophenyl trifluoroboranuide, potassium 4-bromophenyl trifluoro borate 1-, potassium 4-bromophenyl-tris fluoranyl boranuide, 4-bromophenyltrifluoroboric acid potassium salt
PubChem CID 23674779
SMILES [K+].F[B-](F)(F)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 4-bromophenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Beilstein 9297533
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Kalium-(4-bromphenyl)trifluoroboranuid
Formelmasse 262.91
Reinheit (%) 97%