Learn More
Kalium-3-Methoxyphenyltrifluorborat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15469957
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15469957 5 g 5 Gramm
15459957 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53200.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 438553-44-7
Summenformel C7H7BF3KO
Molekulargewicht (g/mol) 214.036
MDL-Nummer MFCD04039954
InChI-Schlüssel GKDCWEPJOSDGHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 3-methoxyphenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 3-methoxyphenyl borate, potassium 3-methoxyphenyltrifluoroborate, potassium 3-methoxypheny trifluoroborate, potassium trifluoro 3-methoxyphenyl boranuide, amtb102, trifluoro 3-methoxyphenyl potassioboron v, potassium trifluoro-3-methoxyphenyl boranuide, potassium trifluoro 3-methoxyphenyl borate 1-, potassium ion trifluoro 3-methoxyphenyl boranuide
PubChem CID 23697282
IUPAC-Name Kalium;Trifluoro-(3-methoxyphenyl)Boranuid
SMILES [B-](C1=CC(=CC=C1)OC)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 3-methoxyphenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt 164°C to 168°C
Menge 5 g
Formelmasse 214.04
Reinheit (%) 98%