Learn More
Kalium-3-Cyanophenyltrifluorborat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15469417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15469417 5 g 5 Gramm
15459417 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52671.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850623-46-0
Summenformel C7H4BF3KN
Molekulargewicht (g/mol) 209.02
MDL-Nummer MFCD04115744
InChI-Schlüssel STQLGUGARUCKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 3-cyanophenyl trifluoroborate, potassium 3-cyanophenyltrifluoroborate, potassium 3-cyanophenyl trifluoroboranuide, amtb705, trifluoro 3-cyanophenyl potassioboron v, potassium 3-cyanophenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 3-cyanophenyl trifluoroboranuide, potassium 3-cyanophenyl trifluoro borate 1-, potassium 3-cyanophenyl-tris fluoranyl boranuide
PubChem CID 23716868
SMILES [K+].F[B-](F)(F)C1=CC(=CC=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 3-cyanophenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt 196°C to 200°C
Menge 5 g
IUPAC-Name Kalium;(3-Cyanophenyl)-trifluoroboranuid
Formelmasse 209.02
Reinheit (%) 95%