Learn More
Kalium-3-chlorphenyltrifluorborat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15459907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15459907 5 g 5 Gramm
15449907 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53144.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 411206-75-2
Summenformel C6H4BClF3K
Molekulargewicht (g/mol) 218.452
MDL-Nummer MFCD04115754
InChI-Schlüssel LRJCVRYGKNDLAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 3-chlorophenyl trifluoroborate, potassium 3-chlorophenyl trifluoroboranuide, potassium 3-chlorophenyltrifluoroborate, amtb707, potassium 3-chlorophenyl-trifluoroboranuide, potassium 3-chlorophenyl trifluoro borate 1-, potassium ion 3-chlorophenyl trifluoroboranuide, potassium 3-chlorophenyl-tris fluoranyl boranuide
PubChem CID 23677818
IUPAC-Name Kalium;(3-chlorphenyl)-trifluorboranuid
SMILES [B-](C1=CC(=CC=C1)Cl)(F)(F)F.[K+]
Specifica
Chemischer Name oder Material Potassium 3-chlorophenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt 76°C to 80°C
Menge 5 g
Formelmasse 218.45
Reinheit (%) 96%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.