Learn More
Kalium 3-bromphenyltrifluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394845
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11394845 1 g 1 Gramm
11304855 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394845 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17966.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 374564-34-8 | C6H4BBrF3K | 262.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 374564-34-8
Summenformel C6H4BBrF3K
Molekulargewicht (g/mol) 262.91
MDL-Nummer MFCD02093977
InChI-Schlüssel NIDYRVJZTADCGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 3-bromophenyl trifluoroborate, potassium 3-bromophenyltrifluoroborate, potassium 3-bromophenyl trifluoroboranuide, amtb081, potassium 3-bromophenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 3-bromophenyl trifluoroboranuide, potassium 3-bromophenyl trifluoro borate 1-, potassium 3-bromophenyl-tris fluoranyl boranuide
PubChem CID 23677642
IUPAC-Name Kalium;(3-bromphenyl)-trifluorboranuid
SMILES [K+].F[B-](F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 3-bromophenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt 178°C to 182°C
Menge 1 g
Formelmasse 262.91
Reinheit (%) 97%