Learn More
Kalium 3,5-Difluorphenyltrifluoroborat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499817
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15499817 5 g 5 Gramm
15489817 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53048.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 267006-26-8
Summenformel C6H3BF5K
Molekulargewicht (g/mol) 219.99
MDL-Nummer MFCD06659939
InChI-Schlüssel JFSPHPHYZHGKPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 3,5-difluorophenyl trifluoroborate, potassium 3,5-difluorophenyl trifluoroboranuide, potassium 3,5-difluorophenyl trifluoro borate 1-, potassium 3,5-difluorophenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 3,5-difluorophenyl trifluoroboranuide, potassium 3,5-bis fluoranyl phenyl-tris fluoranyl boranuide
PubChem CID 23681893
IUPAC-Name Kalium;(3,5-difluorphenyl)-trifluorboranuid
SMILES [B-](C1=CC(=CC(=C1)F)F)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 3,5-difluorophenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt 273°C to 278°C
Menge 5 g
Formelmasse 219.99
Reinheit (%) 96%