Learn More
Kalium(2-Nitrophenyl)trifluorborat, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 11946081 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11946081 5 g 5 Gramm
11926081 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946081 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 444850050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 850623-64-2
Summenformel C6H4BF3KNO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.01
InChI-Schlüssel DZHYOFKWMHZKBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 2-nitrophenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 2-nitrophenyl borate, potassium trifluoro 2-nitrophenyl boranuide, potassium trifluoro-2-nitrophenyl boranuide, potassium 2-nitrophenyltrifluoroborate, amtb936, potassium ion trifluoro 2-nitrophenyl boranuide, potassium tris fluoranyl-2-nitrophenyl boranuide
PubChem CID 2782854
IUPAC-Name Kalium;Trifluoro-(2-nitrophenyl)Boranuid
SMILES [B-](C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-])(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate
Schmelzpunkt 226°C to 228°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 229.01
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.