Learn More
Kalium(2-Nitrophenyl)trifluorborat, 97 %, Acros Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate |
| Schmelzpunkt | 226°C to 228°C |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 229.01 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.