Learn More
Kalium-2-Naphthalintrifluorborat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15449677 5 g 5 Gramm
15439677 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52901.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 668984-08-5
Summenformel C10H7BF3K
Molekulargewicht (g/mol) 234.07
MDL-Nummer MFCD06659941
InChI-Schlüssel FXRJHJJHIOIXKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 2-naphthalenetrifluoroborate, potassium trifluoro naphthalen-2-yl boranuide, potassium trifluoro naphthalen-2-yl borate, potassium 2-naphthalene trifluoroborate, pubchem11526, trifluoro 2-naphthyl potassioboron v, potassium trifluoro 2-naphthalenyl boranuide, potassium trifluoro 2-naphthyl borate, potassium trifluoro naphthalen-2-yl borate 1-, potassium ion trifluoro naphthalen-2-yl boranuide
PubChem CID 23674705
IUPAC-Name Kalium;Trifluoro(Naphthalen-2-yl)Boranuid
SMILES [B-](C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 2-naphthalenetrifluoroborate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Formelmasse 234.07
Reinheit (%) 96%