Learn More
Kalium-2-Methylphenyltrifluorborat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15489967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15489967 5 g 5 Gramm
15479967 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53214.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 274257-34-0
Summenformel C7H7BF3K
Molekulargewicht (g/mol) 198.04
MDL-Nummer MFCD03790006
InChI-Schlüssel ROMUTKWSUQKVLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium trifluoro o-tolyl borate, potassium 2-methylphenyl trifluoroborate, potassium o-tolyltrifluoroborate, potassium trifluoro 2-methylphenyl boranuide, potassium 2-methylphenyltrifluoroborate, pubchem11432, potassiumo-tolyltrifluoroborate, trifluoro 2-methylphenyl potassioboron v, potassium trifluoro-2-methylphenyl boranuide, potassium trifluoro 2-methylphenyl borate 1-
PubChem CID 23674703
IUPAC-Name Kalium;Trifluoro-(2-methylphenyl)Boranuid
SMILES [K+].CC1=CC=CC=C1[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 2-methylphenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Menge 5 g
Formelmasse 198.04
Reinheit (%) 96%