Learn More
Kalium-2-Methoxyphenyltrifluorborat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499337 5 g 5 Gramm
15489337 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52582.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 236388-46-8
Summenformel C7H7BF3KO
Molekulargewicht (g/mol) 214.04
MDL-Nummer MFCD04115756
InChI-Schlüssel IXJPOOXJHKETAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 2-methoxyphenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 2-methoxyphenyl borate, potassium 2-methoxyphenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 2-methoxyphenyl boranuide, pubchem11466, amtb101, trifluoro 2-methoxyphenyl potassioboron v, potassium trifluoro-2-methoxyphenyl boranuide, potassium trifluoro 2-methoxyphenyl borate 1-
PubChem CID 23684966
IUPAC-Name Kalium;Trifluoro-(2-methoxyphenyl)Boranuid
SMILES [K+].COC1=CC=CC=C1[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 2-methoxyphenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt 282°C to 286°C
Menge 5 g
Formelmasse 214.04
Reinheit (%) 96%