Learn More
Kalium 2-formylphenyltrifluorborat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15429079
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15429079 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15429079 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17968.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 2-formylphenyltrifluoroborate
CAS 192863-39-1
Summenformel C7H5BF3KO
MDL-Nummer MFCD02093979
Menge 1 g
Beilstein 7783590
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym potassium 2-formylphenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 2-formylphenyl borate, potassium 2-formylphenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 2-formylphenyl boranuide, amtb085, potassiotrifluoro 2-formylphenyl boron v, potassium trifluoro-2-formylphenyl boranuide, potassium trifluoro 2-formylphenyl borate 1-
InChI-Schlüssel LKOXEDSLHPSNSX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [B-](C1=CC=CC=C1C=O)(F)(F)F.[K+]
IUPAC-Name Kalium;trifluor-(2-formylphenyl)boranuid
Molekulargewicht (g/mol) 212.02
PubChem CID 23707582
Formelmasse 212.02
Reinheit (%) 97%