Learn More
Kalium2-Ethylhexanoat, 99.9 % (Metallbasis), 75 % w/w-Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343538
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11343538 2 g 2 Gramm
11333538 10 g 10 Gramm
11323538 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11343538 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039163.04
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3164-85-0 | C8H15KO2 | 182.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3164-85-0
Summenformel C8H15KO2
Molekulargewicht (g/mol) 182.30
MDL-Nummer MFCD00045896
InChI-Schlüssel ZUFQCVZBBNZMKD-UHFFFAOYNA-M
PubChem CID 23669619
SMILES [K+].CCCCC(CC)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 2-ethylhexanoate
Geruch Characteristic
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel K[OOCCH(C2H5)C4H9]
Menge 2 g
UN-Nummer UN1993
Synonym potassium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt, 2-ethylhexanoic acid potassium salt, 2-ethylhexanoic acid, potassium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt 1:1, potassium2-ethylhexanoate, dsstox_cid_7525, dsstox_rid_78488, dsstox_gsid_27525, ksc493c3p
Löslichkeitsinformationen Partly miscible with water.
IUPAC-Name potassium 2-ethylhexanoate
Formelmasse 182.3
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 75 % w/w Lsg.
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use