Learn More
Kalium 2-(azidomethyl)Phenyltrifluoroborat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15474356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15474356 5 g 5 Gramm
15464356 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58558.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 898544-48-4
Summenformel C7H6BF3KN3
Molekulargewicht (g/mol) 239.05
MDL-Nummer MFCD11052751
InChI-Schlüssel AKJNDNIFSIXTBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 2-azidomethyl phenyltrifluoroborate, potassium 2-azidomethyl phenyl trifluoroborate, potassium 2-azidomethyl phenyl trifluoroboranuide, trifluoro 2-azidomethyl phenyl potassioboron v, potassium 2-azidomethyl phenyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 57416898
IUPAC-Name Kalium;[2-(azidomethyl)phenyl]-trifluorboranuid
SMILES [B-](C1=CC=CC=C1CN=[N+]=[N-])(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 2-(azidomethyl)phenyltrifluoroborate
Menge 5 g
Formelmasse 241.06
Reinheit (%) 95%