Learn More
Ohaus™ Pfostenverlängerungs-Kit
Artikelnummer. 15762659 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Vortexmischer für mehrere Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15762659
Marke: Ohaus™ 30400244
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Stangenverlängerungskit, geeignet für den Einsatz mit Mehrfachröhrchen-Vortexmischern.
  • OHAUS bietet eine große Auswahl an Zubehör, das mit allen OHAUS Vortexmischer verwendet werden kann
  • Höherer Durchsatz durch gleichzeitiges Mischen mehrerer Proben
  • Müheloses Mischen von bis zu 52 Mikroröhrchen oder acht Mikrotiterplatten
  • Auswahl der passenden Halter für die Probengröße oder Auswahl des flachen Einsatzes und der Ausschnitte entsprechend den individuellen Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Pfostenverlängerungs-Kit
Beschreibung Pfostenverlängerungs-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Vortexmischer für mehrere Röhrchen