Learn More
Gilson™ Positionsgestell für Röhrchengefäße, Liquid Handler
Artikelnummer. 16626155 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1,5 ml Eppendorf Vial
25 ml 18 x 150 mm-Fläschchen
4,5 ml 10 x 100 mm-Fläschchen
9 ml-Fläschchen (13 x 100 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
16626155 1,5 ml Eppendorf Vial 1 Stück
16646115 9 ml-Fläschchen (13 x 100 mm) 1 Stück
16656115 25 ml 18 x 150 mm-Fläschchen 1 Stück
16666115 4,5 ml 10 x 100 mm-Fläschchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16626155 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. 2704342
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Diese unterschiedlichen Gestelle werden zusammen mit aktuellen und älteren Gilson-Liquid Handlern, ASPEC™-Systemen und anderen Instrumenten verwendet
  • Die Racks sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, sodass viele verschiedene Fläschchen, Röhrchen, Mikroröhrchen und Multi-Well-Mikrotiterplatten aufgenommen werden können
  • Röhrchengefäße
Spezifikation
Beschreibung Code 29 LE
Aufnahmevermögen Röhrchen
Positionen 60
Zur Verwendung mit (Geräte) 1,5 ml Eppendorf Vial