Learn More
Gilson™ Position Rack Tube Vessel Type, Fraction Collector
These racks are for use with the FC203B and FC204 Fraction Collectors
37.42 CHF - 958.24 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16676105
|
Gilson™
12040101 |
9 ml-Fläschchen (13 x 100 mm) | Code 1 |
37.42 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16626115
|
Gilson™
130412 |
5 ml-Fläschchen (12 x 75 mm) | Code 4 |
958.24 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- HPLC Purification Technique
- Maximum Vessel Quantity is 80
- Tube Vessel Type
Spezifikation
80 |