Learn More
Gilson™ Position Rack Flask Vessel Type
The racks come in a variety of configurations to accommodate many different vials, tubes, microtubes, and multi-well microplates
485.48 CHF - 1319.70 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16616125
|
Gilson™
152420 |
3,5 ml-Fläschchen (10 x 75 mm) |
549.08 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16626125
|
Gilson™
152422 |
9 ml-Fläschchen (13 x 100 mm) |
485.48 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16636125
|
Gilson™
152424 |
25 ml-Fläschchen (18 x 150 mm) |
1319.70 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16646125
|
Gilson™
152426 |
6,8 ml MiniVial (17 x 55 mm) |
581.94 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16656125
|
Gilson™
152427 |
20 ml-Fläschchen (58 x 57 mm) |
575.58 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- These various racks are used with current and legacy Gilson liquid handlers, ASPEC™ systems, and other instruments
- Flask Vessel Type
Spezifikation
Flask | |
5/Packung |