Learn More
Globe Scientific PosiStop LTS-Compatible Pipette Tips, Empty Racks
Artikelnummer. 31924095
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Pipette Tips (1000 μL)
Pipette Tips (20 μL)
Pipette Tips (200 μL)
Packungsgröße:
10 Stück
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
31924095 Pipette Tips (1000 μL) 6 Stück
31923694 Pipette Tips (20 μL) 10 Stück
31923664 Pipette Tips (200 μL) 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31924095 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 154435
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Empty racks for PosiStop pipette tips in 20 μL (red tray), 200 μL (green tray), and 1000 μL (blue tray) sizes. Durable, reusable, and color-coded for quick volume ID and efficient lab organization. Ideal for refilling and maintaining clean, organized tip storage.
  • Empty racks for 20 μL, 200 μL, and 1000 μL PosiStop pipette tips
  • Color-coded trays: red (20 μL), green (200 μL), blue (1000 μL)
  • Durable and reusable for efficient lab workflows
  • Ideal for refilling and organized tip storage
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Farbe Natural
Aufnahmevermögen Pipette Tips (1000 μL)
Material Polypropylene
Positionen 96
Form Rectangular
Stapelbar Yes
Sterilität Non-sterile
Produkttyp Empty Rack
Array 12 x 8