Learn More
Smiths Medical Portex™ Polyethylenschläuche mit kleinem Durchmesser
Artikelnummer. p-8003285
Encompass
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.28 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10793527
Marke: Smiths Medical 800/100/100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Weich, leicht und ausgezeichnete chemische Beständigkeit im Labor. Die Smiths Medical™ Portex™ Fine Bore LDPE-Schläuche haben eine glatte Öffnung zur leichteren Reinigung.
  • Leicht und flexibel
  • Durchscheinend
  • Chirurgische, ungiftige Qualität, minimiert Trauma bei Verwendung in vivo
  • Geeignet für die Ummantelung von Glasfaser in der Telekommunikation
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0.28 mm
Material Polyethylen
Außendurchmesser (metrisch) 0.61 mm
Gesamtlänge (metrisch) 30 m
Dehnung 450 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Ummantelung empfindlicher Glasfasern in der Telekommunikation
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 164 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.