Learn More
Smiths Medical Portex™ Polyethylenschläuche mit kleinem Durchmesser
Artikelnummer. 10793527
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.28 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10793527 0.28 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10793527 Lieferant Smiths Medical Lieferanten-Nr. 800/100/100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Weich, leicht und ausgezeichnete chemische Beständigkeit im Labor. Die Smiths Medical™ Portex™ Fine Bore LDPE-Schläuche haben eine glatte Öffnung zur leichteren Reinigung.
  • Leicht und flexibel
  • Durchscheinend
  • Chirurgische, ungiftige Qualität, minimiert Trauma bei Verwendung in vivo
  • Geeignet für die Ummantelung von Glasfaser in der Telekommunikation
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0.28 mm
Material Polyethylen
Außendurchmesser (metrisch) 0.61 mm
Gesamtlänge (metrisch) 30 m
Dehnung 450 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Ummantelung empfindlicher Glasfasern in der Telekommunikation
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Flexibilität Flexibel
Maximaler Druck 164 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C