Learn More
Skytec™ Portacount Adapter für Alpha Sentinel Voll- und Halbgesichtsmasken
Artikelnummer. 30242947 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Jede
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30242947 Jede 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30242947 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. ASRAS0035BZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.95 CHF
    77.12 CHF / 1 Stück
    Sparen 32.83 CHF
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Alpha-Wächter Portacount Adapter zur Verwendung beim Dichtsitztest der Alpha Sentinel Voll- und Halbgesichtsmasken an Endanwendern.
  • Robustes Nylongehäuse
  • Der Adapter ermöglicht das direkte Anbringen von Schläuchen an und in der Maske, ohne die Dichtung zu beschädigen.
  • Eine kleine Halterung dient außerdem dazu, den Schlauch innerhalb der Maske oronasal zu positionieren.
Spezifikation
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp Kombination
Material Polycarbonat
Produkttyp Portacount Adapter
Größe Einheitsgröße
Maskentyp Alpha Sentinel FFM
Latexfrei Ja
Menge Jede
Abmessungen (L x B x H) 140 x 90 x 65 mm
Länge (angloamerikanisch) 5,51 in.
Länge (metrisch) 140 mm
Breite (angloamerikanisch) 3,54 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 2,4 oz.
Gewicht (metrisch) 68 g