Learn More
Hanna Instruments™ HI93703C MIKROPROZESSOR- GESTEURTES
Beschreibung
- Kalibrierung von bis zu 3 Prüfpunkten
- Küvettensystem mit Formschlussverriegelung
- Wasserabweisendes Tastenfeld
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Tragbares Protokoll-Trübungsmessgerät |
| Lichtquelle | Infrarot-LED |
| Displaytyp | LED |
| Kalibrierungsart | 3 Punkte |
| Automatische Abschaltzeit | Nach 5 Minuten Nichtgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trübungsmessgeräte, die Laborgenauigkeit für Feldtrübungsmessungen bieten |
| Genauigkeit | ± 5 % |
| Auflösung | 0.01 (0.00 bis 50.00 FTU); 1 (50 bis 1000 FTU) |
| Akkulaufzeit | Ungefähr 60 h Dauerbetrieb oder 900 Messungen |
| Akkutyp | 1.5 V AA (4) |
| Mehr anzeigen |