Learn More
Esculape Laboratoire™ Tragbare Augenspülflasche
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 ml
500 ml
Material:
Sterile isotonische Lösung
Sterile ophthalmische Lösung
Enthält:
200 ml blaue Lösung mit neutralem pH-Wert, 50 0-ml-Flasche, grüne sterile Augenlösung
Ergonomische Kappe
Ergonomische Kappe, grüner Sicherheitstransportkoffer, Gürteltasche mit Etui
Kappe
Kappe, Aufbewahrungs- und Tragetasche
Menge:
10/Packung
12/Packung
Je
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
12 Stück
Beschreibung
- Transportkoffer
- Mit steriler isotonischer Lösung
- Ergonomie
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Augenspülflasche |
| Material | Sterile ophthalmische Lösung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tragbare Augendusche |
| Enthält | Kappe |
| Menge | Je |
| Sterilität | Steril |
| Volumen (metrisch) | 200 ml |