Learn More
Esculape Laboratoire™ Tragbare Augenspülflasche
Artikelnummer. 11962875
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 ml
500 ml
Material:
Sterile isotonische Lösung
Sterile ophthalmische Lösung
Enthält:
200 ml blaue Lösung mit neutralem pH-Wert, 50 0-ml-Flasche, grüne sterile Augenlösung
Ergonomische Kappe, grüner Sicherheitstransportkoffer, Gürteltasche mit Etui
Kappe
Kappe, Aufbewahrung, Tragetasche
Menge:
10/Packung
12/Packung
Je
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
12 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Material Enthält Menge Packungsgröße
11962875 200 ml Sterile isotonische Lösung Ergonomische Kappe, grüner Sicherheitstransportkoffer, Gürteltasche mit Etui Je 1 Stück
11769102 200 ml Sterile isotonische Lösung Kappe, Aufbewahrung, Tragetasche Je 1 Stück
11749522 500 ml Sterile ophthalmische Lösung Kappe 12/Packung 12 Stück
11759522 500 ml Sterile ophthalmische Lösung 200 ml blaue Lösung mit neutralem pH-Wert, 50 0-ml-Flasche, grüne sterile Augenlösung Je 1 Stück
11997625 200 ml Sterile ophthalmische Lösung Kappe Je -
11891553 200 ml Sterile ophthalmische Lösung Kappe 10/Packung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11962875 Lieferant Esculape Laboratoire™ Lieferanten-Nr. 8205251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.82 CHF
    12.65 CHF / 1 Stück
    Sparen 71.17 CHF
    84% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Esculape™ Die Augenspülflaschen für die Erste Hilfe werden in einer Tragetasche mit Gürtelschlaufe geliefert, um den Transport zu erleichtern.
  • Transportkoffer
  • Mit steriler isotonischer Lösung
  • Ergonomie
Spezifikation
Produkttyp Augenspülflasche
Material Sterile isotonische Lösung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tragbare Augendusche
Enthält Ergonomische Kappe, grüner Sicherheitstransportkoffer, Gürteltasche mit Etui
Menge Je
Sterilität Steril
Volumen (metrisch) 200 ml