Learn More
Esculape Laboratoire™ Tragbare Augenspülflasche
Artikelnummer. 11891553
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 ml
500 ml
Material:
Sterile isotonische Lösung
Sterile ophthalmische Lösung
Enthält:
200 ml blaue Lösung mit neutralem pH-Wert, 50 0-ml-Flasche, grüne sterile Augenlösung
Ergonomische Kappe
Ergonomische Kappe, grüner Sicherheitstransportkoffer, Gürteltasche mit Etui
Kappe
Kappe, Aufbewahrungs- und Tragetasche
Menge:
10/Packung
12/Packung
Je
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
12 Stück
Artikelnummer. 11891553
Marke: Esculape Laboratoire™ 8205255X10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Esculape™ Augenwaschstationen eignen sich zur ersten Hilfe bei Augenverletzungen. Mit dieser Station können Sie Augen ausspülen und Fremdkörper aus dem Auge entfernen.
  • Transportkoffer
  • Mit steriler isotonischer Lösung
  • Ergonomie
Spezifikation
Produkttyp Augenspülflasche
Material Sterile ophthalmische Lösung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tragbare Augendusche
Enthält Kappe
Menge 10/Packung
Sterilität Steril
Volumen (metrisch) 200 ml