Learn More
Brady™ Porta-Pack™ Beschreibbarer, selbstlaminierender Marker
Artikelnummer. 10179092 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
25,4 mm
38 mm
Packungsgröße:
1 PK
1 Packung
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
10179092 25,4 mm 1 Packung
11734654 38 mm 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10179092 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 035552
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.75 CHF
    39.42 CHF / 1 Packungen
    Sparen 4.33 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Drei verschiedene Porta-Pack™ Beschreibbare, selbstlaminierende Marker sind in verschiedenen Größen erhältlich, um all Ihren Etikettierungsanforderungen gerecht zu werden.
  • Porta-Pack™ Bücher sind eine praktische Möglichkeit, sicherzustellen, dass die benötigten Drahtmarkierer immer griffbereit sind.
  • Der transparente Teil der Etikettenhüllen bildet eine eng anliegende, selbstlaminierende Schutzschicht, die beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel ist.
  • Etiketten können für Anwendungen über oder unter der Erde verwendet werden.
  • Es stehen drei verschiedene Markergrößen zur Verfügung, um all Ihren Etikettierungsanforderungen gerecht zu werden.
Specifications
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979
Beschreibung Porta-Pack-Drahtmarkierungsbücher - selbstlaminierende Marker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Schwarz auf Weiß, Durchsichtig
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Selbstlaminierendes Vinyl
Print Technology Punktmatrix
Produkttyp Markierung von Leitungen und Kabeln
Sterilität Unsteril
Anzeigetext A-Z,0-15,+,-,/
Zur Verwendung mit (Anwendung) Draht- und Kabelkennzeichnung
Enthält 10 Markierungen jeder Legende
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 450 Etiketten/Packung.
Menge 1 Rolle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0,025 mm
Abmessungen (L x B) 38 x 5,50 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,56 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,22 in.
Breite (metrisch) 5,5 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,22 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,56 in.
Höhe (metrisch) 25,4 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 19,05 mm
Durchmesser (metrisch) 12,00 mm
Alternate Part Number PWS-PK-2