Learn More
ROBU VitraPOR™ Poröse Glas-Beads
Artikelnummer. 16823306
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1,5 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
16823306 8 mm 1 Liter
16813306 1,5 mm 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16823306 Lieferant ROBU VitraPOR™ Lieferanten-Nr. 80085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.30 CHF
    499.64 CHF / 1 Liter
    Sparen 105.66 CHF
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Substrat für die Zellkultivierung.
  • Reines, bindemittelfreies Borosilikatglas 3.3 der USP-Klasse I
  • Das spezielle Verfahren verwendet keine korrosiven Substanzen und erzeugt eine poröse Struktur mit glatten, aber großen Oberflächen
  • Das Glas ist vollständig biokompatibel und seine hohe elektrische Oberflächenladung (Zeta-Potential) fördert das Zellwachstum
Spezifikation
Material Borosilikatglas (3.3)
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Beschreibung Porengröße: 2
Menge Je 1