missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Porcine TNF-alpha ELISA Kit

Porcine TNF-alpha quantitates porcine TNF-alpha in serum, plasma, supernatant.

Marke:  Invitrogen™ ES24RB

718.96 CHF gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 0.33820kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17145093

  • 836.00 CHF / 96 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Porcine TNF-alpha quantitates porcine TNF-alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine TNF-alpha.

TNF alpha ist ein multifunktionales, proinflammatorisches Zytokin, das zur Tumornekrosefaktor-Superfamilie (TNF) gehört. Dieses Zytokin wird hauptsächlich von Makrophagen sezerniert und bindet an seine Rezeptoren, TNFRSF1A/TNFR1 und TNFRSF1B/TNFBR. TNF alpha ist an der Regulation von Immunzellen, Zellproliferation, Differenzierung, Apoptose, Lipidmetabolismus und Koagulation beteiligt. TNF alpha liegt als Multimer aus zwei, drei oder fünf nicht kovalent verknüpften Einheiten vor, zeigt aber nach SDS-PAGE unter nicht reduzierenden Bedingungen ein einzelnes 17 kDa-Band. Knockout-Studien bei Mäusen schlugen auch die neuroprotektive Funktion von TNF alpha vor und es wurde beobachtet, dass es bei der Injektion in tumorhaltige Mäuse Tumornekrosen verursacht. Weitere Funktionen von TNF alpha umfassen seine Rolle bei der Immunantwort auf bakterielle, virale, parasitäre und bestimmte Pilzinfektionen sowie seine Rolle bei der Nekrose spezifischer Tumoren. TNF alpha verursacht eine Zytolyse oder Zytostase bestimmter transformierter Zellen und ist in seiner Zytotoxizität mit Interferon-gamma synergistisch. Dieses Zytokin wurde bei einer Vielzahl von Erkrankungen impliziert, darunter Autoimmunerkrankungen, Insulinresistenz und Krebs.
Spezifikation

Spezifikation

APC1-Protein; Cachectin; C-Domain 1; C-Domain 2; cTNF; DADB-70P7.1; DIF; ICD1; ICD2; intrazelluläre Domäne 1; Intrazelluläre Domäne 2; N-terminales Fragment; NTF; RATTNF; TNF; TNF alpha; TNF Superfamilienmitglied; TNF a; TNF, Makrophagen-abgeleitet; TNF, monozyt-abgeleitet; TNFA; TNF-a; TNFalpha; TNF-alpha; TNfsf1a; TNFSF2; TNFa; TNLG1F; Tumornekrosefaktor; Tumornekrosefaktor (TNF-Superfamilienmitglied 2); Tumornekrosefaktor Alpha; Tumornekrosefaktor Alpha (Cachetin); Tumornekrosefaktor Alpha-Vorläufer; Tumornekrosefaktor Ligand 1 F; Tumornekrosefaktor Ligand Superfamilienmitglied 2; Tumornekrosefaktor, Membranform; Tumornekrosefaktor, lösliche Form; Tumornekrosefaktor-alpha; Tumornekrosefaktor-alpha-Vorläufer; Tumornekrosefaktor; Tumornekrosefaktor
20 pg/mL
ELISA
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
TNF
<10%
HRP
Nur für Forschungszwecke
2°bis 8 °C
1 h 20 min
20 bis 10 ng/mL
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
P23563.
<12%
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Tests
Plasma, 50 µl; Überstand, 50 µl; Serum, 50 µl
TNF alpha
4 h 45 min
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Certificates
Special Offers

Special Offers