Learn More
R&D Systems™ Porcine Semaphorin 3A (XP_020919137.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18720877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18720877 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18720877 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3349
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    784.89 CHF
    706.65 CHF / 10 Mikrogramm
    Sparen 78.24 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Gen Semaphorin 3 A
Zugriffsnummer XP_020919137.1
Gen-ID (Entrez) 10371
Gen-Alias (semaphorin) 3 A, coll-1, collapsin 1, Hsema-I, Hsema-III, MGC133243, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, Sema III, SEMA1, Sema3A, SEMAD, SEMAIII, SEMAL, semaphorin D, Semaphorin III, semaphorin L, semaphorin-3 A, SemD
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Porcine
Produktlinie R&D Systems
Menge 10 μg