missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Porcine RANTES ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Beschreibung
Porcine RANTES quantitates porcine RANTES in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine RANTES.
RANTES fungiert als Chemoattraktant für Blutmonozyten, Speicher-T-Helferzellen und Eosinophilen. Bewirkt die Freisetzung von Histamin aus Basophilen und aktiviert eosinophile Zellen. Es bindet an CCR1, CCR3, CCR4 und CCR5 und ist einer der wichtigsten HIV-Suppressionsfaktoren, die von CD8+ T-Zellen produziert werden. Das rekombinante RANTES-Protein bewirkt eine dosisabhängige Hemmung verschiedener Stämme von HIV 1, HIV 2 und dem Affen-Immunschwäche-Virus (SIV). Es ist T-Zell- und Makrophagen-spezifisch, induziert durch Mitogene, und gehört zur Familie der Intercrin-beta (Chemokin-CC).
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Beta-Chemokin RANTES; CC-Chemokin; C-C-Motiv-Chemokin 5; C-C-Motiv-Chemokin-Ligand 5; CCL5; Chemokin (C-C-Motiv) Ligand 5; D17S136E; eoCP; Eosinophiles chemotaktisches Zytokin; MGC17164; MuRantes; OTTHUMP00000197106; RANTES; RANTES-Protein; RANTES(3-68); RANTES(4-68); bei Aktivierung reguliert, normalerweise von T-Zellen exprimiert und sezerniert; bei Aktivierung reguliert, normalerweise von T-Zellen exprimiert und vermutlich sezerniert; SCYA5; SIS d; SISd; SIS-delta; SISd; kleines induzierbares Zytokin A5; kleines induzierbares Zytokin Subfamilie A (Cys-Cys), Mitglied 5; kleines induzierbares Zytokin A5; T-Zell-spezifisches Protein P228; T-Zell-spezifisches Protein p288; T-Zell-spezifisches Protein RANTES; TCP228; Unbekannt (Protein für MGC: 127014) |
| Assay-Bereich | 46,9 bis 3.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 46,9 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q29288. |
| Gensymbol | CCL5. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur